Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Burette with Lateral Stopcock
Class B SILBERBRAND Burette with a black Schellbach stripe includes a lateral stopcock and PTFE spindle.
Marca: BRAND™ 13566
180.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Black Schellbach stripe
- Interchangeable needle-valve and glass key
Specifica
25 mL | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Black Schellbach Stripe, PTFE Spindle | |
Class B |
86.9 cm | |
0.05 mL | |
Lateral | |
DIN EN ISO 385 |