Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Burette with Lateral Stopcock
Class B SILBERBRAND Burette with a black Schellbach stripe includes a lateral stopcock and PTFE spindle.
204.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 86.9 cm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Include | Black Schellbach Stripe, PTFE Spindle |
Valvola di chiusura | Lateral |
Class | Class B |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15291319
|
BRAND™
13563 |
10 mL |
204.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15201329
|
BRAND™
13566 |
25 mL |
204.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Black Schellbach stripe
- Interchangeable needle-valve and glass key
Specifica
86.9 cm | |
Black Schellbach Stripe, PTFE Spindle | |
Class B |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Lateral | |
DIN EN ISO 385 |