Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca: BRAND™ 27009
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21110kg
Descrizione
Specifica
To Deliver | |
B | |
Upper end cotton plug | |
Red | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.05 mL | |
12 | |
5 mL |