Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca:  BRAND™ 27010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Codice prodotto. 15623957
  • 55.80€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Specifica
    Specifica
    To Deliver
    B
    Upper end cotton plug
    Blue
    360 mm
    DIN EN ISO 835
    0.1 mL
    12
    5 mL