Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca: BRAND™ 27002
34.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27610kg
Descrizione
Specifica
To Deliver | |
B | |
12 | |
1 mL |
DIN EN ISO 835 | |
0.01 mL | |
Yellow | |
360 mm |