Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca: BRAND™ 27005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
Specifica
To Deliver | |
B | |
12 | |
2 mL |
DIN EN ISO 835 | |
0.01 mL | |
Black | |
360 mm |