Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Type 2 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca: BRAND™ 27011
39.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.86000kg
Descrizione
Specifica
To Deliver | |
B | |
Upper end cotton plug | |
Orange | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.1 mL | |
12 | |
10 mL |