Learn More
Silica 36-200μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
For Chromatography; Chemical Synthesis
Marca:  MP Biomedicals 0204667
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7631-86-9 Peso : 25.00000kg
Codice prodotto. 11333609
  • 1100.28€ / 25kg
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
25 kg
Silica
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
7631-86-9
Store at Room Temperature.
Powder
2g/cm3 at 20°C