Learn More
Silica 36-200μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
For Chromatography; Chemical Synthesis
Marca:  MP Biomedicals 0204662
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11393599
  • 40.60€ / 500g
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
500 g
Silica
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
7631-86-9
Store at Room Temperature.
Powder
2g/cm3 at 20°C