Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for H2 Pump Head
For use with HF2 pump head
Marca:  Gilson™ F117977
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10492982
  • 115.00€ / 3m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Silicone
Specifica
Specifica
Extension Tubing
5 mm
8 mm
For HF2 pump heads
1 Each
High
230°C
Autoclavable
Silicone Elastomer
300 cm
biological use
148mL/min.
Translucent Beige