Learn More
RETSCH SM 100 Model Cutting Mills
6875.00€ - 7640.00€
Specifica
Product Type | Cutting Mill |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Certified |
Dimensioni (L x P x A) | 700 x 582 x 1675 mm |
Altezza (sistema metrico) | 1675 mm |
Protezione IP | IP54 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15156846
|
RETSCH
20.727.0010 |
For heavy-metal-free size reduction | 220/230 V, 50/60 Hz |
7640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10649710
|
RETSCH
20.727.0001 |
For standard size reduction | 400 V, 50 Hz |
6875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710785
|
RETSCH
20.727.0002 |
For heavy-metal-free size reduction | 400 V, 50 Hz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Cutting Mill | |
700 x 582 x 1675 mm | |
IP54 | |
SM 100 | |
582 mm |
CE Certified | |
1675 mm | |
700 mm | |
3-phase Motor |