Learn More
RETSCH SM 200 Model Cutting Mills
12940.00€
Specifica
Product Type | Cutting Mill |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Certified |
Dimensioni (L x P x A) | 760 x 576 x 1675 mm |
Requisiti elettrici | 400 V, 50 Hz |
Altezza (sistema metrico) | 1675 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11700785
|
RETSCH
20.728.0002 |
For grinding without heavy-metal contamination |
12940.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11710775
|
RETSCH
20.728.0001 |
Suitable for the grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products |
12940.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Cutting Mill | |
760 x 576 x 1675 mm | |
1675 mm | |
IP54 | |
SM 200 | |
400 V |
CE Certified | |
400 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
760 mm | |
3-phase Motor | |
576 mm |