Learn More
Brand™ Provetta per coltura in vetro sodico-calcico
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico BRAND™ sono senza bordo e autoclavabili a 121 °C.
Marca: Brand™ 114106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02000kg
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Rimless
- Autoclavable at 121°C.
Specifica
Coltura | |
75 mm | |
250/conf. |
12 mm | |
Vetro sodico calcico |