Learn More
Brand™ Provetta per coltura in vetro sodico-calcico
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico BRAND™ sono senza bordo e autoclavabili a 121 °C.
Marca: Brand™ 114120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Rimless
- Autoclavable at 121°C.
Specifica
Coltura | |
125 mm | |
100/conf. |
16 mm | |
Vetro sodico calcico |