Learn More
Brand™ Provetta per coltura in vetro sodico-calcico
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico BRAND™ sono senza bordo e autoclavabili a 121 °C.
Marca: Brand™ 114110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Rimless
- Autoclavable at 121°C.
Specifica
Coltura | |
100 mm | |
144/conf. |
12 mm | |
Vetro sodico calcico |