Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
Marca: BRAND™ 150040
32.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Descrizione
- Soda-lime glass to DIN 12341
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifica
DIN 12341 | |
Soda Lime Glass | |
Watch Glass | |
80 mm |
Flat | |
Round | |
Polished |