Learn More
Sodium Citrate Dihydrate (Small, Colorless Granules), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10787024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10787024 1 kg Poly Bottle 1kg
10797024 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10787024 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP3271
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Sodium Citrate Dihydrate (Small, Colorless Granules)
Sodium Citrate is used primarily in the preparation of SSC buffer used in Southern transfers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6132-04-3 , 68-04-2
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.10
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Citrate Dihydrate
Informazioni di decomposizione >230°C
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 7.5 to 9.5
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0 %
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
Peso formulazione 294.09
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Forma fisica Solid