Learn More
Sonic Hedgehog/Shh Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
271.00€ - 664.00€
Specifica
| Diluizione | Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:400 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Target Species | Human, Mouse |
| Alias gene | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18770614
|
Novus Biologicals
NBP2-22139SS |
0.025 mL |
271.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18785273
|
Novus Biologicals
NBP2-22139 |
0.1 mL |
664.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sonic Hedgehog/Shh Polyclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:400 | |
| Polyclonal | |
| HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Human, Mouse | |
| A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human SHH protein (between residues 1-75) [UniProt Q15465] | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only