Learn More
Bel-Art™ Inserto coassiale per provette per campioni NMR SP Scienceware™ Wilmad™
Determina la suscettibilità magnetica e altre applicazioni generali. L'inserto coassiale Bel-Art SP Scienceware™ per provette per campioni NMR è realizzato in vetro Pyrex™ che lo rende ideale per studi a temperatura variabile.
46.11€ - 62.55€
Specifica
Materiale | Vetro Pyrex™ |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
Include | Tappo per provetta esterna e provetta interna con tappo. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15378678
|
Bel-Art™
66000-0095 |
|
50 mm | 2 mm | Modelli di provette per campioni NMR da 506-PP a 535-PP |
62.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15368678
|
Bel-Art™
66000-0094 |
|
25 mm | 2 mm | Modelli di provette per campioni NMR 406-PP, 427-PP |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- La sezione superiore di ciascun inserto si inserisce perfettamente nelle provette NMR di precisione a parete sottile prodotte da Wilmad’ con diametro esterno di 5 mm
- Lo stelo viene mantenuto dritto entro 0.013 mm
- La provetta esterna deve essere ordinata separatamente in base all'intensità del campo magnetico
Specifica
Vetro Pyrex™ | |
2 mm | |
Tappo per provetta esterna e provetta interna con tappo. |