Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Woven Filters for Macrofiltration: Polypropylene Sheets
Consist of monofilament strands woven into a mesh screen, characterized by precise mesh openings, % open area and mesh thickness
Marca:  Spectrum™ 146 426
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15390902
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
There are 5 material types available with different physical, chemical and thermal characteristics to select from depending on the application: Nylon (N), Polypropylene (PP), Polyester (P), Stainless Steel (SS) and PEEK (PK).
  • Strong, durable, hydrophobic, low adsorption (inert)
  • Best Resistance: acids, alkalis & organics
  • Tolerance: 2-14 pH, up to 130°C
  • Sterilization: Autoclavable
  • 9 Mesh opening sizes: 105-1000μm
  • 5 Disc dia. sizes: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm and 150mm
  • 1 Square sheet size: 30 x 30 cm
Specifica
Specifica
Low (inert)
ISO 9001:2008
Hydrophobic
2 to 14
130°C
Spectra Mesh Woven Filter
Autoclavable
Polypropylene
31%
250μm
430 μm
4.65 in.2