Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Woven Filters for Macrofiltration: Polypropylene Sheets
Consist of monofilament strands woven into a mesh screen, characterized by precise mesh openings, % open area and mesh thickness
207.06€ - 316.00€
Specifica
Adsorbimento | Low (inert) |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
Materiale | Polypropylene |
Idrofobicità | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Area aperta | Dimensioni (sistema metrico) apertura | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area aperta | Dimensioni (sistema metrico) apertura | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15360902
|
Spectrum™
146410 |
45% | 1000μm | 1020 μm |
316.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15380902
|
Spectrum™
146422 |
34% | 350μm | 525 μm |
246.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15300912
|
Spectrum™
146428 |
34% | 210μm | 308 μm |
246.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11591140
|
Spectrum™
146436 |
26% | 105μm | 212 μm |
316.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11581140
|
Spectrum™
146418 |
39% | 500μm | 610 μm |
316.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10288623
|
Spectrum™
146424 |
36% | 297μm | 420 μm |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15390902
|
Spectrum™
146 426 |
31% | 250μm | 430 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
There are 5 material types available with different physical, chemical and thermal characteristics to select from depending on the application: Nylon (N), Polypropylene (PP), Polyester (P), Stainless Steel (SS) and PEEK (PK).
- Strong, durable, hydrophobic, low adsorption (inert)
- Best Resistance: acids, alkalis & organics
- Tolerance: 2-14 pH, up to 130°C
- Sterilization: Autoclavable
- 9 Mesh opening sizes: 105-1000μm
- 5 Disc dia. sizes: 25mm, 47mm, 55mm, 90mm and 150mm
- 1 Square sheet size: 30 x 30 cm
Specifica
Low (inert) | |
ISO 9001:2008 | |
Hydrophobic | |
130°C | |
4.65 in.2 |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
2 to 14 | |
Spectra Mesh Woven Filter |