Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysis Membrane Discs, 12-14kD MWCO
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysis Membrane Discs are for basic dialysis and are hydrophilic with symmetric porosity.
Marca:  Spectrum Labs™ 132 498
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11571010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Dry Standard RC dialysis membrane in single-layer discs.
  • Used in various commercially available dialysis equipment.
  • Discs are separated by gylcine paper
  • Packaged dry with glycerin (rinse out with water)
Specifica
Specifica
Dialysis Membrane Discs
33 mm
Basic dialysis
12 to 14 kDa
50/Pk.