Learn More
Spectrum™ Spectrum™ Spectra Mesh™ Woven, Polyester Filters
Consist of individual strands woven into a mesh screen
Marca:  Spectrum™ 148 272
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15330972
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Individual strands woven into a mesh screen
  • Characterized by precise mesh openings, percent open area, and mesh thickness
  • Mildly hydrophobic
  • Low Adsorption
  • Resistant to alklies and organics
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Disc
10 μm
55 μm
Polyester
Drinking water purification, suspended soils, air/asbestos, coal dust analysis, trace element analysis, fertilizers, aqueous serum clarification, organic serum clarification
47 mm