Learn More
Spectrum™ Spectrum™ Spectra Mesh™ Woven, Polyester Filters
Consist of individual strands woven into a mesh screen
Marca:  Spectrum™ 145 940
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15360892
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Water Affinity: Mildly hydrophobic
  • Strength/Durability: High
  • Adsorption: Low
  • Best Resistance: Alkalis and organics
  • pH Resistance: pH 3-13
  • Thermal Stability: up to 140°C
  • Sterilization: Autoclavable
Specifica
Specifica
Low
ISO 9001:2008
Mildly Hydrophobic
3 to 13
140°C
Spectra Mesh Woven Filter
9 cm
Autoclavable
Polyester
15%
21μm
70 μm
3.54 in.
9 cm