Learn More
Spectrum™ Chiusure per tubi per dialisi universali (per tutti i tipi di membrana)
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Marca: Spectrum™ 142110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
- Design universale con scanalature ermetiche delicate, non danneggiano le fiale con pareti più spesse
- Utilizzabili con tutti i tipi di membrana: Standard RC, Biotech RC e Biotech CE
- Facili da aprire e richiudere
- Opzioni cromatiche per facilitare l’identificazione dei campioni
- Realizzati in poliammide 6.6 (nylon)
- Temperatura di esercizio: da 0° a 90°C
- Sterilizzabili con irradiazioni gamma o ossido di etilene (non autoclavabili)
Specifica
Dialysis Tubing Closure | |
Nylon | |
Not Autoclavable | |
Sterile | |
32°F to 194°F | |
10 Pack |
Cellulose Ester, Regenerated Cellulose | |
110 mm | |
White | |
Gamma Irradiation or Ethylene Oxide | |
0°C to 90°C | |
Universal closures for use with all tubing membrane types |