Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysis Sacks
For large sample volumes
Marca:  Spectrum™ 132 707
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15310772
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Material: Regenerated Cellulose
  • Length: 60cm (23.62 in.)
  • Sealed at one end, open at the other
  • Funnel attached to top for easy sample filling
  • Supplied in sodium azide 0.05% (must be rinsed prior to use)
Specifica
Specifica
Dialysis Sacks
Spectra/Por 4
29 mm
23.6 in.
45 mm
0.05% sodium azide preservant
For large sample volumes, funnel attached to top for easy sample filling
12 to 14 kDa
Regenerated Cellulose
1.14 in.
600 mm
50 to 400 mL