Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 6133PC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 15310512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ High-Energy Ball Mills.
  • Order methacrylate balls to use with disposable plastic vials.
Specifica
Specifica
Grinding Vial
12 mL
Element C
19.1 mm
Ideal for Pulverizing Soft, Brittle Materials and for Mixing Liquids and Powders, Slurry Grinding
1.5
5.08 cm
50.8 mm
0.16 oz.
0.4 oz.
Slip-on Cap
0.75 in.
Single-use
8000 D and 8000 M Mixer/Mills
2 in.
Slip-on Polyethylene cap
Polycarbonate
5 mL