Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 6135
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 15380522
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ High-Energy Ball Mills.
  • Order methacrylate balls to use with disposable plastic vials.
Specifica
Specifica
Grinding Vial
75 mL
Element C
40 mm
Ideal for Pulverizing Soft, Brittle Materials and for Mixing Liquids and Powders, Slurry Grinding
1.5
7.62 cm
3 in.
Polypropylene
40 mL
2.53 oz.
Attached Flip Cap
1.25 in.
Single-use
8000 D and 8000 M Mixer/Mills
3 in.
Attached cap
76 mm
1.35 oz.