Learn More
KGW Isotherm™ Spherical Dewar Flasks
For the storage and transport of liquid nitrogen. KGW Isotherm™ Spherical Dewar Flasks are made from borosilicate glass 3.3.
649.53€ - 682.64€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10145500
|
KGW Isotherm™
1292 |
3 l |
682.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10507901
|
KGW Isotherm™
1293 |
5000 ml |
649.53€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Low evaporation rate
- Good tipping stability
- Fully silvered as standard
- Brushed aluminum cover
- Includes handle and loose lied lid