Learn More
Trajan™ CTC PAL Fixed Needle Syringe
Borosilicate glass barrel and stainless steel needles provide strength and inertness. Backing provides quick and accurate volume assessment.
Marca: Trajan™ 002971
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Non a tenuta di gas | |
0.004 in. | |
0.024 in. | |
0.63 mm | |
1.96 in. | |
Siringa per autocampionatore | |
6/Pk. | |
50 mm | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
calibro 23 | |
0.11 mm | |
6.5 mm | |
Gascromatografia | |
50 mm | |
10F-C/T-5/0.63C confezione da 6 | |
10 μl | |
Puntale conico | |
Ago fisso |