Learn More
Trajan™ CTC PAL Fixed Needle Syringe
Borosilicate glass barrel and stainless steel needles provide strength and inertness. Backing provides quick and accurate volume assessment.
Marca:  Trajan™ 002983
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12957506
  • 83.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
Specifica
Specifica
Gas tight
0.72 mm
Fixed Needle Syringe
1 Ea.
Side Hole
22 G
0.72 mm
10F-CTC-GT-5/0.72H
10 μL