Learn More
De Buyer™ Pinze a molla
Grip, move and transfer food using the stainless steel De Buyer™ Spring Tongs
11.71€ - 20.88€
Specifica
Product Type | Morsa Inox |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Quantità | Ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11997844
|
De Buyer™
4788.24N |
240 mm |
11.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11907854
|
De Buyer™
4788.30N |
300 mm |
15.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11927854
|
De Buyer™
4788.40N |
400 mm |
20.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For general purpose food handling needs
- Clamp INOX
- Stainless Steel
- Three lengths
Specifica
Morsa Inox | |
Acciaio inox | |
Ciascuno |