missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers

With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.

Marca:  Tenak™ TE24465

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.90000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15290794

  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Available in a range of heights
  • Can be used with all freezer models
  • Sold without cryoboxes
Specifica

Specifica

Spring Lock
Boxes (15)
Chest freezer
140 x 140 x 540mm
540 mm
140 mm
Comfort Rack
Stainless Steel
1 Pack
140 mm
32 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali