Learn More
RUBIS Pinzette da taglio
Pinzette da taglio - Acciaio al carbonio
Marca: RUBIS 15AC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
- Pinzette da taglio
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio al carbonio
- Allineamento perfetto
- Molto affidabile
- Taglio punta
Specifica
Angled Blades | |
4.32 in. | |
111 mm | |
111 x 7.5 mm |
Slant Head | |
Stainless Steel | |
Cutting Tweezers | |
7.5 mm |