Learn More
Thermo Scientific™ Stainless-Steel Disposable Resin
Refill stainless-steel ion exchanges with this disposable, mixed-bed resin featuring advanced, regeneration service.
Marca:  Thermo Scientific™ 50155538
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11825912
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Disposable Resin to refill stainless steel ion exchangers. The mixed-bed resins have documented quality monitoring and reliably function due to an advanced regeneration service. Each regenerated batch is monitored for both consistent capacity and quality.
This service is only available in Germany.
Specifica
Specifica
Resin 2 x 12 liters disposable
Ion Exchange
Mixed bed deionizer DI 2800 (part number 02.1500)
Stainless Steel
Mixed Bed
Disposable Resin
Offerte speciali
 This service is only available in Germany.