Learn More
Schneider Gerd™ Microspatola a cucchiaio doppia in acciaio inox
Use this spatula for a variety of general laboratory applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Double Spoon Micro-spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
Marca:  Schneider Gerd™ 234
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Codice prodotto. 10031654
  • 27.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless Steel Double Spoon Micro-spatula
  • Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
  • Perfect for miniscule amounts of chemicals
  • Two end shapes offer increased versatility
  • Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Micro-spatola a doppio cucchiaio
210 mm
Cucchiaio doppio
Stainless Steel