Learn More
HUBER Tubi isolati Huber in acciaio inox
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps.
Marca:  HUBER 6136
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.16000kg
Codice prodotto. 10177601
  • 773.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Metal
  • Min. temp.: -100°C
  • Max. temp.: 350°C
  • Connection: M16 x 1
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
Flessibile isolato Huber
Acciaio inox
Da –100 a 350 °C
Da –100 a 350 °C
44 mm
200 cm
1 ciascuno