Learn More
HUBER Tubi isolati Huber in acciaio inox
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps.
Marca:  HUBER 6255
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.00000kg
Codice prodotto. 10391342
  • 828.92€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Metal
  • Min. temp.: -100°C
  • Max. temp.: 350°C
  • Connection: M16 x 1
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
Huber Insulated Hose
Stainless Steel
-100°C
350°C
44 mm
300 cm
1 Ea.