Learn More
HUBER Tubi isolati Huber in acciaio inox
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps.
Marca:  HUBER 6084
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 10534362
  • 550.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Metal
  • Min. temp.: -100°C
  • Max. temp.: 350°C
  • Connection: M16 x 1
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
Huber Insulated Hose
Stainless Steel
-100°C
350°C
44 mm
100 cm
1 Ea.