missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione - Swiss Tweeze
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide, impugnatura perforata
Marca: RUBIS 2AG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
- Serie di pinzette svizzere
- Manico perforato per una presa migliore
Specifica
Round, Flat, Fine | |
4.52 in. | |
110 mm | |
Each |
Straight | |
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
Pinzette ad alta precisione |