Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione - Swiss Tweeze
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide, impugnatura perforata
Marca: RUBIS 1G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
- Serie di pinzette svizzere
- Manico perforato per una presa migliore
Specifica
Punta sottile | |
4.72 in. | |
120 mm | |
1 ciascuno |
Straight | |
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
Pinzette ad alta precisione | |
Pinze tirabuchi |