Learn More
Contec™ Setacciatore in acciaio inossidabile per secchi in polipropilene
Il setaccio in acciaio inox Contec è progettato per l'uso con secchi in polipropilene Contec
283.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | Per secchi da 15 l |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Autoclavabile | Yes |
Capacità (sistema imperiale) | Per secchi da 3.9 galloni |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di secchi compatto |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15901841
|
Contec™
2689 |
Piatto |
283.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Per secchi da 15 l | |
Yes | |
Sistema di secchi compatto | |
Non sterile |
Acciaio inox | |
Per secchi da 3.9 galloni | |
1/confezione |