Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 25mm Height
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 25mm and diameter of 200mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-069
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.61000kg
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170 °C
Specifica
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setacci per test | |
Acciaio inox |
200 mm | |
3.55 mm | |
Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
25 mm |