Learn More
Standard Buffer Phosphate, pH 6.881, NIST, Chem-Lab
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
Marca:  Chem Lab CL03.0601.1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.01000kg
Codice prodotto. 11984024
  • 76.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
pH = 6.984 at 0°C
pH = 6.951 at 5°C
pH = 6.923 at 10°C
pH = 6.900 at 15°C
pH = 6.881 at 20°C
pH = 6.865 at 25°C
pH = 6.853 at 30°C
pH = 6.838 at 40°C
pH = 6.833 at 50°C
pH = 6.836 at 60°C
pH = 6.845 at 70°C
pH = 6.859 at 80°C
Specifica
Specifica
Phosphate
6.881
KH2PO4 + Na2HPO4
NIST traceable
1.01g/mL
1 L
PE
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti