Learn More
asecos™ Steel Safety Canister
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
98.05€ - 137.80€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17806466
|
asecos™
36475 |
5 L | 169.00 mm |
98.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17806356
|
asecos™
36476 |
10 L | 241.00 mm |
100.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17526646
|
asecos™
36482 |
10 L | 280.00 mm |
122.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17836416
|
asecos™
36477 |
20 L | 271.00 mm |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17866326
|
asecos™
36483 |
20 L | 470.00 mm |
137.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling, safe distribution and dosing of flammable liquids, with fine dosing tap made of stainless steel (1.4301)
- Incl. ventilation, NBR seals, integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Giallo | |
Acciaio |