Learn More
Bochem™ Steel Zincked Standard Retort Clamps with Cork
Marca:  Bochem™ 5481
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41400kg
Codice prodotto. 10278540
  • 31.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1 Ea.
Zinc-plated Steel
180 mm
Stand Clamp
150 mm