Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PVDF
Utilizzabili per filtrare soluzioni di proteine.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Descrizione
- Elevata produzione di campioni
- Basso assorbimento proteico
- Natura idrofila
- Resistenza chimica di livello medio
Specifica
PVDF | |
0.2 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
33 mm |
PVDF | |
Sterile | |
Polipropilene | |
Filtro per siringa |