Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications.
11.13€ - 75.05€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Temperature Range (Metric) | -50°C to +200°C |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) base | Diametro (sistema metrico) parte superiore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) base | Diametro (sistema metrico) parte superiore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12822913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE010 |
10 mm | 10 mm | 12.5 mm | 10 |
50.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12832913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE011 |
11 mm | 11 mm | 14 mm | 10 |
52.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12852913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE015 |
15 mm | 15 mm | 18 mm | 10 |
61.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12862913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE019 |
19 mm | 19 mm | 22.5 mm | 10 |
75.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12882913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE023 |
23 mm | 23 mm | 26.5 mm | 1 |
23.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12872913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE021 |
21 mm | 21 mm | 24.5 mm | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12842913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE013 |
13 mm | 13 mm | 16 mm | 10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12892913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE027 |
27 mm | 27 mm | 31 mm | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12802923
|
Thermo Scientific™
TSRBGE037 |
37 mm | 37 mm | 42.5 mm | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Guarantee a tight, reliable seal for your glass and plastic flasks. Suitable for use in various applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Stoppers are suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C.
- Suitable for sealing glass and plastic flasks
- Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
Compliance
- Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
- Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
Specifica
Silicone | |
-50°C to +200°C | |
Autoclavable |