Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
Embossed for measuring in 10mL increments. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle is specifically designed for disposable use. Ergonomic handle on both sides for right or left-hand operation.
Marca:  Buerkle™ 1158W63
211.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.72000kg
Codice prodotto. 15604144
  • 234.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 200mL dipper
  • 92mm external diameter
  • Ergonomic handle
  • Spouts on both sides for right or left-hand operation
  • HDPE
  • Clean room manufactured, individually packaged
  • Optionally sterilized by gamma rays
  • 20 pieces per pack
Specifica
Specifica
Ladle
200 mL
Sterile
White
HDPE
Yes
Dual spouts
1000 mm