Learn More
Merck Filtro superiore per flacone filettato Steritop
Il sistema di filtrazione sottovuoto Stericup™ rappresenta il processo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combina un'unità filtrante Steritop™ con una fiasca di raccolta per l'elaborazione e la conservazione di volumi compresi tra 150 e 1,000 ml in un unico formato pronto all'uso.
Marca:  Merck S2GPT01RE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.68300kg
Codice prodotto. 15919180
  • 120.00€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable Bottle Top Filter process for sterile media preparation. Combine this Steritop™ filter unit with a receiver flask (sold separately) for processing and storing volumes from 150 to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
  • Millipore Express™ PLUS membrane for fastest flow rates and low protein binding to minimize absorption and protein loss, which affect downstream performance and costs.
  • Durapore™ membrane for ultra-low protein binding for minimum absorption and protein loss.
  • Snug tight packaging, easy tear-open pouch, and convenient label designs make storing, opening and tracking your devices easy and efficient.
  • Sterilization of Aqueous Solutions (150 mL to 1 L)
    • Sterile Filtration of Culture Media and Buffers with High-Value Protein or Small Molecule Component.
Order Info
Note: Image above shows Bottle Top Filter with receiver flask (sold separately).
Specifica
Specifica
Clear with blue adapter
Polystyrene
0.22 μm
Sterile filtration
Bottle Top Filter
74 mm
45 mm
Single-use
PES
Sterile
45 mm
150 mL
74 mm
12.5 cm